SCP0097
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H37N9O11
Masa cząsteczkowa:
747.71
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
Nazwa produktu
Caspase Substrate,
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized
skład
Peptide Content, ≥80%
warunki przechowywania
protect from light
temp. przechowywania
−20°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)