Merck
704504
Sigma-Aldrich
L-Leucine-2-d
97 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CD(NH2)CO2H
Masa cząsteczkowa:
132.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
97 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
powder
mp
>300 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H][C@](N)(CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i5D
Klucz InChI
ROHFNLRQFUQHCH-VXNMYXNSSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)