Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0000196M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AHR antibody produced in mouse
clone 3B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-aryl hydrocarbon receptor
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AHR(196)
Opis ogólny
Gen ten koduje aktywowany ligandem czynnik transkrypcyjny zaangażowany w regulację odpowiedzi biologicznej na planarne węglowodory aromatyczne. Wykazano, że receptor ten reguluje enzymy metabolizujące ksenobiotyki, takie jak cytochrom P450. Jego ligandy obejmują różne węglowodory aromatyczne. (dostarczone przez RefSeq)
Receptor węglowodorów arylowych (Ahr) jest czynnikiem transkrypcyjnym typu helisa-pętla-helisa i białkiem heterodimerycznym. Jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 7p211. Kodowane białko jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych helisa-pętla-helisa/Per-Arnt-Sim (bHLH/PAS). AHR ulega ekspresji głównie w cytoplazmie i występuje w kompleksie z białkami opiekuńczymi, takimi jak HSP90 (białko szoku cieplnego 90), XAP2 (białko związane z X 2 ) i p23 (ko-chaperon dla Hsp90).
Immunogen
AHR (NP_001612, 721 a.a. ~ 820 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MGSFEPSPYPTTSSLEDFVTCLQLPENQKHGLNPQSAIITPQTCYAGAVSMYQCQPEPQHTHVGQMQYNPVLPGQQAFLNKFQNGVLNETYPAELNNINN
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-AHR wyprodukowane u myszy zostało użyte w technice western blot.
Działania biochem./fizjol.
Receptor węglowodorów arylowych (Ahr) pomaga w hamującym wpływie 2-(4-hydroksy-3-metoksyfenylo)-benzotiazolu (YL-109) na rozwój i inwazję MDA-MB-231 (linia komórek gruczolakoraka piersi) poprzez regulację w górę białka szoku cieplnego 70 (Hsp70) oddziałującego z białkiem (CHIP). Kodowane białko reguluje inwazyjność i przerzuty komórek raka piersi. Ahr pośredniczy w różnych biologicznych reakcjach na rozległe zanieczyszczenia środowiska.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Polycyclic aromatic hydrocarbon components contribute to the mitochondria-antiapoptotic effect of fine particulate matter on human bronchial epithelial cells via the aryl hydrocarbon receptor
Ferecatu I
Particle and Fibre Toxicology (2010)
Novel Aryl Hydrocarbon Receptor Agonist Suppresses Migration and Invasion of Breast Cancer Cells.
Hanieh H
PLoS ONE, 11 (2016)
Induction of expression of aryl hydrocarbon receptor-dependent genes in human HepaRG cell line modified by shRNA and treated with β-naphthoflavone.
Brauze D
Molecular and Cellular Biochemistry, 425, 59-75 (2017)
Human arylhydrocarbon receptor: functional expression and chromosomal assignment to 7p21.
Ema M
Journal of Biochemistry, 116, 845-851 (1994)
Ioana Ferecatu et al.
Particle and fibre toxicology, 7, 18-18 (2010-07-29)
Nowadays, effects of fine particulate matter (PM2.5) are well-documented and related to oxidative stress and pro-inflammatory response. Nevertheless, epidemiological studies show that PM2.5 exposure is correlated with an increase of pulmonary cancers and the remodeling of the airway epithelium involving