Kluczowe dokumenty
704245
Sigma-Aldrich
Lanthanum strontium manganite
composite cathode powder, LSM-20/YSZ, ≥99%
About This Item
Kod UNSPSC:
26111700
Próba
≥99%
Postać
powder
skład
(Y2O3)0.08(ZrO2)0.92, 50 wt. %
La0.8Sr0.2MnO3, 50 wt. %
Zastosowanie
battery manufacturing
Zastosowanie
LSM mixed with yttria-stabilized zirconia (YSZ) can be used in the cathodes for solid oxide fuel cells (SOFCs).
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Advances in Materials for Solid Oxide Fuel Cells
Gorte RJ
Material Matters, 5(4) null