Merck
703524
Sigma-Aldrich
Lithium tert-amoxide solution
40 % (w/w) in heptanes
Synonim(y):
Lithium 2-methyl-2-butoxide, Lithium tert-amylate, Lithium tert-pentoxide, Lithium tert-pentyloxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11LiO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
40 % (w/w) in heptanes
~3.1 M in heptane
gęstość
0.73 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Li+].CCC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C5H11O.Li/c1-4-5(2,3)6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
Klucz InChI
QPDJILZPDAMLFH-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
15.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-9.4 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)