Merck
702234
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li nitrate
95 atom % 6Li, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
6LiNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352102
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
95 atom % 6Li
Próba
98% (CP)
Formularz
powder
mp
264 °C (lit.)
przesunięcie masy
M-1
ciąg SMILES
[6Li+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Li.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1/i1-1;
Klucz InChI
IIPYXGDZVMZOAP-ULWFUOSBSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)