Merck
701246
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-nitrobenzonitrile
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H3BrN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
mp
116-120 °C
grupa funkcyjna
bromo
nitrile
nitro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1Br)C#N
InChI
1S/C7H3BrN2O2/c8-6-2-1-5(4-9)3-7(6)10(11)12/h1-3H
Klucz InChI
FXRMUJPWDOLCLX-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)