Merck
338737
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-nitroanisole
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(NO2)OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
bp
153-154 °C/13 mmHg (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
nitro
ciąg SMILES
COc1ccc(Br)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO3/c1-12-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,1H3
Klucz InChI
KCOBIBRGPCFIGF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano widma FT-IR i FT-Raman 4-bromo-3-nitroanizolu.
Zastosowanie
4-bromo-3-nitroanizol został użyty w syntezie:
  • 4-bromo-5-metoksyanilina
  • Kwas 2-(4-metoksy-2-nitrofenylosulfanylo)benzoesowy
  • 4-(1-dietyloamino-4-pentyloamino)-3-nitrochlorobenzen
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of soluble polyarylenes containing alternating 4, 4'-(1, 1'-binaphthyl) and 4, 4'-(3, 3'-diphenyl) biphenyl structural units.
Percec V, et al.
Polymer Bull., 29(3-4), 271-276 (1992)
Some derivatives of 3-amino-4-(1-diethylamino-4-pentylamino)-chlorobenzene.
R L McKEE et al.
Journal of the American Chemical Society, 68(10), 1904-1904 (1946-10-01)
V Balachandran et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 106, 284-298 (2013-02-19)
The FT-IR and FT-Raman spectra of 4-bromo-3-nitroanisole (BNA) molecule have been recorded in the region 4000-400 cm(-1) and 3500-100 cm(-1), respectively. Optimized geometrical structure, harmonic vibrational frequencies, intensities, reduced mass, force constants and depolarization ratio have been computed by ab
A A Wilson et al.
Journal of medicinal chemistry, 43(16), 3103-3110 (2000-08-24)
A series of four 2-(phenylthio)araalkylamines have been radiolabeled with (11)C and evaluated as potential radiotracers for imaging the serotonin transporter (SERT) by positron emission tomography (PET). All four candidates display high affinity for SERT and low affinity for the dopamine