Merck
728977
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-nitroanisole
95%
Synonim(y):
4-Bromo-2-methoxy-1-nitrobenzene, 5-Bromo-2-nitrophenyl methyl ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6BrNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
solid
mp
90-95 °C
grupa funkcyjna
bromo
nitro
ciąg SMILES
COc1cc(Br)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO3/c1-12-7-4-5(8)2-3-6(7)9(10)11/h2-4H,1H3
Klucz InChI
DJKPQYBFSAJUBS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)