Key Documents
6P101
Sigma-Aldrich
6-Point Style Die
6P101
About This Item
Materiały
gold/chromium electrode (Au/Cr)
opis
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
Właściwości
point style 6 pt probe
BN/SiO2 coating
opakowanie
pkg of 16 non-diced devices
producent / nazwa handlowa
6P101
die thickness
525 μm , silicon
rozmiar elektrody
10 nm , chrome