Kluczowe dokumenty
699977
5-Bromobenzoxazole-2-thiol
97%
Synonim(y):
5-Bromo-2(3H)-benzoxazolethione
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
280-284 °C
grupa funkcyjna
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Sc1nc2cc(Br)ccc2o1
InChI
1S/C7H4BrNOS/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(11)10-6/h1-3H,(H,9,11)
Klucz InChI
YFFBNUPHVZYFQL-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)