Merck
696048
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-1-13C
99 atom % 13C, packaged on demand
Synonim(y):
Acetoacetic ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH213COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
Nazwa produktu
Ethyl acetoacetate-1-13C, 99 atom % 13C
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
bp
181 °C (lit.)
mp
-43 °C (lit.)
gęstość
1.037 g/mL at 20 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CCO[13C](=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i6+1
Klucz InChI
XYIBRDXRRQCHLP-PTQBSOBMSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
164.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)