Key Documents
693715
Terbium
foil, size 25 mm × 25 mm × 1 mm, 99.9% trace rare earth metals basis
Synonim(y):
Terbium-159
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.9% trace rare earth metals basis
Postać
foil
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: terbium
rezystywność
116 μΩ-cm, 20°C
rozmiar
25 mm × 25 mm × 1 mm
tw
3230 °C (lit.)
mp
1356 °C (lit.)
gęstość
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Tb]
InChI
1S/Tb
Klucz InChI
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
Istotnym czynnikiem ograniczającym elektronikę do noszenia i czujniki bezprzewodowe jest ograniczona ilość energii, którą można przechowywać w bateriach pokładowych.
The application of magnetism and magnetic materials pervades our modern civilization in the form of electrical power, communications and information storage.
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.