Kluczowe dokumenty
690309
Sodium dicyanamide
Arxada quality, ≥97.0 % (w/w) (T)
About This Item
Wzór liniowy:
NaN(CN)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.03
Beilstein:
3913818
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Formularz
powder
jakość
Arxada quality
producent / nazwa handlowa
Arxada AG
stężenie
≥97.0 % (w/w) (T)
zanieczyszczenia
≤0.5 % (w/w) water (Karl Fischer)
≤3.0 % (w/w) NaCl (AT)
ciąg SMILES
[Na]N(C#N)C#N
InChI
1S/C2N3.Na/c3-1-5-2-4;/q-1;+1
Klucz InChI
IXBPPZBJIFNGJJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for preparation of:
- Nickel diacetylpyridine dioximate pentanuclear, octanuclear and decanuclear cluster complexes
- Decanuclear manganese(II/III) oxo azide diolate clusters as supertetrahedral building-blocks to design extended magnetic networks
- Ruthenium bipyridine complexes entrapped in iron and manganese dicyanamide two-dimensional anionic sheet-like coordination polymeric networks exhibiting dual emission photoluminescence
- Lead dicyanamide-bridged nitronyl nitroxide radical polymeric complex
- Antiferromagnetically coupled hexanuclear copper(II) Schiff base complexes with dicyanamido bridges
- CuII2L based polymeric ladders using dicyanamide bridges
- Luminous hexacoordinated coordination polymers of cadmium(II), containing dicyanamide bridges
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Daniel Rauber et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(40), 27251-27258 (2017-10-11)
Ionic liquids (ILs) exhibit tunable behaviour and properties that are due to their supramolecular structure. We synthesized a series of alkylated and fluorinated phosphonium dicyanamide ILs to study the relation between molecular structure and assembly with a focus on the