Merck
687510
Sigma-Aldrich
Chloro[2-dicyclohexyl(2′,4′,6′-trisopropylbiphenyl)phosphine]gold(I)
Synonim(y):
2-Dicyclohexylphosphino-2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl gold(I) chloride, XPhos AuCl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H49AuClP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
709.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: gold
reagent type: catalyst
mp
243-250 °C
ciąg SMILES
Cl[Au].CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C33H49P.Au.ClH/c1-23(2)26-21-30(24(3)4)33(31(22-26)25(5)6)29-19-13-14-20-32(29)34(27-15-9-7-10-16-27)28-17-11-8-12-18-28;;/h13-14,19-25,27-28H,7-12,15-18H2,1-6H3;;1H/q;+1;/p-1
Klucz InChI
AFVLNRJUCUDBHP-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Michael addition and intramolecular hydroalkylation reactions
  • Cascade cyclization of diynes
  • Hydroarylation of allenes via a highly regioselective carbon-carbon bond formation producing six-membered rings
  • Alkyne cyclizations in a Holey catalytic environment
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Produkty
We are proud to offer a treasure-trove of gold precatalysts and silver salts, as well as an extensive portfolio of unsaturated building blocks to accelerate your research success in this exciting field.
Uzyskaj dostęp do prekatalizatorów złota, soli srebra i nienasyconych bloków budulcowych, aby przyspieszyć sukces badań w zastosowaniach katalitycznych.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
R933074-1EA
687510-1G4061826706794
687510-250MG4061832764498