Merck
682705
Sigma-Aldrich
Chloro(tri-tert-butylphosphine)gold(I)
Synonim(y):
(Tri-tert-butylphosphine)chlorogold, (Tri-tert-butylphosphine)gold(I) chloride, (tBu3P)AuCl
About This Item
Wzór liniowy:
(C4H9)3PAuCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
434.74
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: gold
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
ciąg SMILES
Cl[Au].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H27P.Au.ClH/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9;;/h1-9H3;;1H/q;+1;/p-1
Klucz InChI
JLXSZGSXDDQSJF-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Gold Catalysts — 21st Century ′Gold Rush′
  • Useful catalyst in a variety of C-C bond forming reactions, including cyclopropanation.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Toste, F.D. et al.
Journal of the American Chemical Society, 172, 18002-18002 (2005)