Merck
686379
Sigma-Aldrich
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
Synonim(y):
(4-Carboxyphenylethynyl)trimethylsilane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14O2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
Poziom jakości
mp
154-158 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H14O2Si/c1-15(2,3)9-8-10-4-6-11(7-5-10)12(13)14/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
Klucz InChI
GUFYYXWHDBOLBG-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)