Kluczowe dokumenty
686069
Titanium(II) hydride
hydrogen-storage grade
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
hydrogen-storage grade
Formularz
powder
temp. samozapłonu
437 °F
przydatność reakcji
reagent type: reductant
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>400 °C (dec.)
gęstość
3.91 g/mL at 25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[H][Ti][H]
InChI
1S/Ti.2H
Klucz InChI
COEYXIBLSAIEKV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids