Merck
684031
Sigma-Aldrich
(1S, 2S)-1,2-Bis(4-nitrophenyl)ethylenediamine dihydrochloride
97%
Synonim(y):
(1S, 2S)-1,2-Bis(4-nitrophenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14N4O4 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
375.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]22/D -84.0°, c = 1 in H2O
mp
202-207 °C
ciąg SMILES
Cl.Cl.N[C@H]([C@@H](N)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H14N4O4.2ClH/c15-13(9-1-5-11(6-2-9)17(19)20)14(16)10-3-7-12(8-4-10)18(21)22;;/h1-8,13-14H,15-16H2;2*1H/t13-,14-;;/m0../s1
Klucz InChI
PDPYGNJVCKPVGM-AXEKQOJOSA-N
Zastosowanie
(1S, 2S)-1,2-Bis(4-nitrophenyl)ethylenediamine dihydrochloride can be used to prepare a fluorous Fe-salen complex, which is used as a catalyst in the asymmetric epoxidation of C-C double bonds.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Unprecedented Asymmetric Epoxidation of Isolated Carbon-Carbon Double Bonds by a Chiral Fluorous Fe (III) Salen Complex: Exploiting Fluorophilic Effect for Catalyst Design
Kobayashi Y, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2019(13), 2401-2408 (2019)
Produkty
Chiralne wicynalne diaminy cieszą się ogromnym zainteresowaniem chemików syntetycznych, ponieważ występują w wielu chiralnych katalizatorach i farmaceutykach.
Chiral vicinal diamines are of tremendous interest to the synthetic chemist as they are found in many chiral catalysts and pharmaceuticals.