Kluczowe dokumenty
8.14776
Sigma-Aldrich
1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenyl-2-propenone
for synthesis
Synonim(y):
1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenyl-2-propenone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Numer indeksu EC:
214-928-0
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
solid
temp. samozapłonu
280 °C
mp
87 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C15H12O2/c16-14-9-5-4-8-13(14)15(17)11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-11,16H/b11-10+
Klucz InChI
AETKQQBRKSELEL-ZHACJKMWSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 87 °C
Melting range (upper value): ≤ 90 °C
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3