Merck
102288
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-3-phenylpropiophenone
97%
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4COCH2CH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5968 (lit.)
mp
36-37 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
phenyl
ciąg SMILES
Oc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c16-14-9-5-4-8-13(14)15(17)11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,16H,10-11H2
Klucz InChI
JCPGMXJLFWGRMZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2′-hydroksy-3-fenylopropiofenon jest bezbarwną do żółtej cieczą lub ciałem stałym. Pochodne 2′-hydroksy-3-fenylopropiofenonu wykazują działanie antyarytmiczne, spazmolityczne i miejscowo znieczulające.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Antiarrhythmic activity of 2'-hydroxy-3-phenylpropiophenone derivatives.
Nikolaevskii VA, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 23(12), 966-968 (1989)
Local anesthetic activity of derivatives of 2-hydroxy-3-phenylpropiophenone.
Nikolaevskii VA, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 21(9), 646-647 (1987)