Merck
680273
Sigma-Aldrich
1-Pyrenyl-d9-diazomethane
97 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17D9HN2
Masa cząsteczkowa:
251.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
97 atom % D
Próba
95% (CP)
Postać
solid
przesunięcie masy
M+9
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c2c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c(C=[N+]=[N-])c4c([2H])c([2H])c(c1[2H])c2c34
InChI
1S/C17H10N2/c18-19-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D
Klucz InChI
PEIBAWRLFPGPAT-LOIXRAQWSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.