SAE0149
Sztuczna ślina do badań farmaceutycznych
Synonim(y):
Roztwór sztucznej śliny, Substytut śliny
About This Item
Kod UNSPSC:
51241229
NACRES:
NA.25
Polecane produkty
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Sztuczna ślina pomaga w uzyskaniu stabilnego środowiska i znormalizowanych procedur do badań in vitro i in vivo w dziedzinie farmakologii i bioinżynierii. Ślina ta naśladuje właściwości naturalnej śliny pod względem składu chemicznego i właściwości fizycznych. Sztuczna ślina jest formułowana zgodnie z literaturą do badań farmaceutycznych, takich jak badania rozpuszczania leków i dostarczania leków przez błonę śluzową jamy ustnej.
Zastosowanie
Wykorzystano sztuczną ślinę do badań farmaceutycznych:
- do badania aktywności przeciwgrzybiczej Candida albicans na powierzchni drukowanych krążków z żywicy do protez zębowych
- jako środek rozcieńczający do inaktywacji Escherichia coli w kroplach o różnej wilgotności otoczenia
- określenie stabilności kapsułek tlenku grafenu z amoksycyliną (GO-AMOX)
Komponenty
Sodium Chloride
Potassium Phosphate Monobasic
Potassium Chloride
Potassium Thiocyanate Urea
Potassium Phosphate Monobasic
Potassium Chloride
Potassium Thiocyanate Urea
Przechowywanie i stabilność
Jest to preparat gotowy do użycia, który należy przechowywać w lodówce.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
J J Pytko-Polonczyk et al.
Journal of physiology and pharmacology : an official journal of the Polish Physiological Society, 68(6), 807-813 (2018-03-20)
Examination of dental materials and their properties at the initial stage of the digestive process requires the development of conditions that mimic the environment of the oral cavity. One of the main components of this area is saliva, where many
Anna Trusek et al.
Materials (Basel, Switzerland), 14(12) (2021-07-03)
Graphene oxide (GO) was proposed as an efficient carrier of antibiotics. The model drug, amoxicillin (AMOX), was attached to GO using a peptide linker (Leu-Leu-Gly). GO-AMOX was dispersed in a hydrogel to which the enzyme responsible for releasing AMOX from