Merck
679267
Sigma-Aldrich
Allyltrimethoxysilane
≥98%, deposition grade
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCH2Si(OCH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.26
Beilstein:
2350745
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
deposition grade
Próba
≥98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.405 (lit.)
bp
146-148 °C (lit.)
gęstość
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CO[Si](CC=C)(OC)OC
InChI
1S/C6H14O3Si/c1-5-6-10(7-2,8-3)9-4/h5H,1,6H2,2-4H3
Klucz InChI
LFRDHGNFBLIJIY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Cary A Kuliasha et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 36(1), 379-387 (2019-12-13)
Effectively negating the deleterious impact of marine biofouling on the world's maritime fleet in an environmentally conscientious manner presents a difficult challenge due to a variety of factors including the complexity and diversity of fouling species and the differing surface
Produkty
Chemia reaktywnych silikonów: Koncentracja na produkcji czystego krzemu, polimeryzacji i kontrolowanych reakcjach stereochemicznych.
Mesoporous Oxides and Their Applications to Hydrogen Storage
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Zobacz wszystko