Merck
678570
Sigma-Aldrich
5-Methylfuran-2-carbonyl chloride
97%
Synonim(y):
5-Methyl-2-furoyl chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
27-31 °C
grupa funkcyjna
acyl chloride
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(o1)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H5ClO2/c1-4-2-3-5(9-4)6(7)8/h2-3H,1H3
Klucz InChI
ZURUVZFDEVKNCE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
196.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91.1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)