Merck
668281
Sigma-Aldrich
1-Hydroxytetraphenyl-cyclopentadienyl(tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one)-μ-hydrotetracarbonyldiruthenium(II)
98%
Synonim(y):
2,4-Cyclopentadien-1-one, 2,3,4,5-tetraphenyl-, ruthenium complex, Shvo’s Catalyst, Tetracarbonyl-μ-hydro[(1,2,3,4,5-H)-1-hydroxylato-2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-yl][(1,2,3,4,5-H)-1-hydroxy-2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]diruthenium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C62H42O6Ru2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1085.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
223-227 °C
ciąg SMILES
[Ru][RuH].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].O[C]1[C]([C]([C]([C]1c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5.O=C6C(c7ccccc7)=C(c8ccccc8)C(c9ccccc9)=C6c%10ccccc%10
InChI
1S/C29H21O.C29H20O.4CO.2Ru.H/c2*30-29-27(23-17-9-3-10-18-23)25(21-13-5-1-6-14-21)26(22-15-7-2-8-16-22)28(29)24-19-11-4-12-20-24;4*1-2;;;/h1-20,30H;1-20H;;;;;;;
Klucz InChI
PISMVXYUJBWZFB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Has found numerous applications as a versatile catalyst in organic synthesis, including the reduction of aldehydes and ketones to alcohols, bimolecular disproportionation reaction of aldehydes to esters, isomerization of allylic alcohols and oxidation of alcohols.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Combination of enzymes and metal catalysts. A powerful approach in asymmetric catalysis.
Oscar Pàmies et al.
Chemical reviews, 103(8), 3247-3262 (2003-08-14)
Prabhakaran, R.
Synlett, 2048-2048 (2004)
Produkty
SHVO’S CATALYST: EFFICIENT EPIMERIZATION CATALYST FOR ENZYME MEDIATED DYNAMIC KINETIC RESOLUTION (DKR).
Global Trade Item Number
SKUGTIN
668281-100MG4061833549285
668281-500MG4061833549292