Merck
665304
Sigma-Aldrich
Methyl 5-iodo-2-methoxybenzoate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
IC6H3(OCH3)CO2CH3
Masa cząsteczkowa:
292.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
57-61 °C
ciąg SMILES
COC(=O)c1cc(I)ccc1OC
InChI
1S/C9H9IO3/c1-12-8-4-3-6(10)5-7(8)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
FJVKSHACIRATIW-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)