Kluczowe dokumenty
662720
3-Bromo-2-methylpyridine
97%
Synonim(y):
3-Bromo-2-picoline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5604
gęstość
1.495 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Cc1ncccc1Br
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-6(7)3-2-4-8-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
AIPWPTPHMIYYOX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Conversion to the corresponding pyridine carboxaldehyde via peroxide initiated NBS gem-dibromination followed by hydrolysis.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78.9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Tetrahedron Letters, 46, 6033-6033 (2005)