Merck
662550
Sigma-Aldrich
Lumidot CdSe-6, quantum dot nanoparticles kit
core-type, fluorescence λem 480-640 nm
Synonim(y):
QD, Quantum dot semiconductor nanocrystal
About This Item
Kod UNSPSC:
26111700
eCl@ss:
32161000
Formularz
dispersion
okres trwałości
1 yr
stężenie
5 mg/mL in toluene
bp
110 °C
gęstość
0.865 g/mL at 25 °C
fluorescencja
FWHM <40 nm
λem 480-640 nm
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Organically stabilized cadmium selenide quantum dots in toluene.
Kit contains six toluene solutions of CdSe quantum dot nanocrystals with fluorescence emission maxima spanning visible spectrum:
  • Lumidot CdSe 480 5 ml, 5 mg/ml, 480 nm
  • Lumidot CdSe 520 5 ml, 5 mg/ml, 520 nm
  • Lumidot CdSe 560 5 ml, 5 mg/ml, 560 nm
  • Lumidot CdSe 590 5 ml, 5 mg/ml, 590 nm
  • Lumidot CdSe 610 5 ml, 5 mg/ml, 610 nm
  • Lumidot CdSe 640 5 ml, 5 mg/ml, 640 nm
Lumidot CdSe 480-610 nanocrystals are surface-stabilized with hexadecylamine coating.
Lumidot CdSe 640 nanocrystals are surface-stabilized with hexadecylamine/trioctylphosphine oxide ligands.
Typical nanocrystal sizes range from 2.5 nm (Lumidot CdSe 480) to 6.5 nm (Lumidot CdSe 640). The soft ligands increase hydrodynamic diameter of the nanocrystals by ~4.5-5 nm.
Cechy i korzyści
The coating is a surface stabilized with hexadecylamine ligands
Informacje prawne
Product of Nanoco Technologies sold under US and worldwide patents and patents pending.
Lumidot is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • 662488Lumidot CdSe 590 5 mLKarta charakterystyki
  • 662461Lumidot CdSe 610 5 mLKarta charakterystyki
  • 662461Lumidot CdSe 640 5 mLKarta charakterystyki
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)