Kluczowe dokumenty
662461
Sigma-Aldrich
Lumidot CdSe
640, core-type quantum dots, 5 mg/mL in toluene
Synonim(y):
Monoselenek kadmu, Selenek kadmu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CdSe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
dispersion
stężenie
5 mg/mL in toluene
wielkość cząstki
6.2-7.7 nm
λmaks.
615-625 nm
fluorescencja
λem 635-645 nm
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/Cd.Se
Klucz InChI
AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Organically stabilized cadmium selenide quantum dots in toluene
Komentarz do analizy
Particle size was determined by TEM according to the procedure of Yu, W. W., et al., Chem. Mater., 2003, 15, 2854.
Quantum yield was measured following the procedure of Qu, L., Peng, X., J. Am. Chem. Soc., 2002, 124-2049.
Inne uwagi
Lifetime one year if stored properly
Informacje prawne
Product of Nanoco Technologies sold under US and worldwide patents and patents pending.
Lumidot is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
David T R Stewart et al.
Environmental toxicology and chemistry, 32(6), 1288-1294 (2013-02-19)
The present study addresses the bioaccumulation behavior of cadmium selenide quantum dots by Eisenia andrei earthworms in a terrestrial environment. Earthworms were exposed to quantum dot-treated soil for up to 4 wk and analyzed for cadmium and selenium concentration using
Haritz Etxeberria et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(1), 643-648 (2013-05-08)
CdSe nanoparticles with polystyrene (PS) brushes are obtained by "grafting through" technique starting from solely aqueously synthesized nanoparticles. Mercaptoethanol (ME) capped nanoparticles are used to achieve double bond functional groups on the surface by condensation reaction with methacryloxypropyltrimethoxysilane (MPS). PS
Yuanyuan Wang et al.
Inorganic chemistry, 52(6), 2933-2938 (2013-03-06)
Four [(CdSe)13(RNH2)13] derivatives (R = n-propyl, n-pentyl, n-octyl, and oleyl) are prepared by reaction of Cd(OAc)2·2H2O and selenourea in the corresponding primary-amine solvent. Nanoclusters grow in spontaneously formed amine-bilayer templates and are characterized by elemental analysis, IR spectroscopy, UV-vis spectroscopy
Shancheng Yan et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(1), 23-32 (2013-05-08)
Semiconducting nanowire heterostructures are of particular interest because of their fascinating properties and potential applications in the field of nanoscale science. CdS, with a direct bandgap of 2.42 eV, is considered to be an excellent material for various optoelectronic applications
Yong Li et al.
ACS nano, 7(3), 2240-2248 (2013-02-13)
Microbial cells have shown a great potential to biosynthesize inorganic nanoparticles within their orderly regulated intracellular environment. However, very little is known about the mechanism of nanoparticle biosynthesis. Therefore, it is difficult to control intracellular synthesis through the manipulation of