Merck
661929
Sigma-Aldrich
5-Methylpyridine-3-carbonitrile
97%
Synonim(y):
3-Cyano-5-methylpyridine, 5-Methylnicotinonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
83-87 °C
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
Cc1cncc(c1)C#N
InChI
1S/C7H6N2/c1-6-2-7(3-8)5-9-4-6/h2,4-5H,1H3
Klucz InChI
VDWQWOXVBXURMT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)