Merck
66181
Sigma-Aldrich
N-Succinimidyl N-methylcarbamate
≥97.0% (N), for peptide synthesis
Synonim(y):
MIC substitute, Methyl isocyanate substitute
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.14
Beilstein:
1531863
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
N-Succinimidyl N-methylcarbamate, ≥97.0% (N)
Próba
≥97.0% (N)
Postać
solid
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CNC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H8N2O4/c1-7-6(11)12-8-4(9)2-3-5(8)10/h2-3H2,1H3,(H,7,11)
Klucz InChI
XMNGSPOWUCNRMO-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Safe and crystalline chemical equivalent of the toxic methyl isocyanate, MIC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
J Martinez et al.
Journal of medicinal chemistry, 25(2), 178-182 (1982-02-01)
A practical and convenient method for synthesizing antitumor compounds, N-alkyl-N-nitrosoureas, regioselectively nitrosated on the nitrogen atom bearing the alkyl group is proposed. N-Alkyl-N-nitrosocarbamates are interesting intermediates in these syntheses and yield, by reaction with amino compounds, the regioselectively nitrosated N-alkyl-N-nitrosoureas.
K. Takeda et al.
Tetrahedron Letters, 24, 4569-4569 (1983)