Merck
660744
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-d31
endotoxin tested, 98 atom % D
Synonim(y):
Hexadecanoic-d31 acid
About This Item
Wzór liniowy:
CD3(CD2)14CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Formularz
solid
mp
61-64 °C
przydatność
endotoxin tested
przesunięcie masy
M+31
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2
Klucz InChI
IPCSVZSSVZVIGE-SAQPIRCFSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego. Nie do leków, użytku domowego ani innych zastosowań. Za wszelkie inne zastosowania wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik końcowy.
Testy na obecność endotoksyn są przeprowadzane na masowej postaci produktu przed jego podziałem na opakowania. Ten test zbiorczy nie gwarantuje, że podzielona lub przepakowana podwielokrotność jest wolna od endotoksyn w momencie jej otrzymania lub użycia przez klienta i nie oznacza przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu. Jeśli produkt musi być wolny od endotoksyn w zamierzonym zastosowaniu, należy go przetestować przed faktycznym użyciem.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhenhua Tian et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 910-910 (2020-08-09)
Uncaria rhynchophylla (Miq.) Miq. ex Havil is widely used in the treatment of hypertension. The Uncaria extract and its bioactives, rhynchophylline and isorhynchophylline, reduced the blood pressure and fatty content in liver cells. In the present study, the antihypertensive effects
Qin Yang et al.
Lipids in health and disease, 16(1), 10-10 (2017-01-18)
Dietary polyunsaturated fatty acids (PUFAs), especially n-3 PUFAs, are important for human health. The intestinal tract, a location that is heavily colonized by microorganisms, is the main organ for absorbing fatty acids. The purpose of this study was to analyze
Avarzed Amgalanbaatar et al.
Lipids, 50(8), 799-804 (2015-07-01)
This study demonstrated that the cells of Helicobacter felis and Helicobacter cinaedi spontaneously absorb cholesterol added to the medium. A recent study by our group has revealed that phosphatidylethanolamine (PtdEtn) of Helicobacter pylori contains myristic acid as the most predominant
Powiązane treści
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.