Kluczowe dokumenty
660302
Sodium D-3-hydroxybutyrate-1,2-13C2
endotoxin tested, 99 atom % 13C
Synonim(y):
D-3-Hydroxybutyric acid-1,2-13C2 sodium salt
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przydatność
endotoxin tested
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].C[C@@H](O)[13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1/i2+1,4+1;
Klucz InChI
NBPUSGBJDWCHKC-QWKZBMQZSA-M
Zastosowanie
Testy na obecność endotoksyn są przeprowadzane na masowej postaci produktu przed jego podziałem na opakowania. Ten test zbiorczy nie gwarantuje, że podzielona lub przepakowana podwielokrotność jest wolna od endotoksyn w momencie jej otrzymania lub użycia przez klienta i nie oznacza przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu. Jeśli produkt musi być wolny od endotoksyn w zamierzonym zastosowaniu, należy go przetestować przed faktycznym użyciem.
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)