Key Documents
660167
Sigma-Aldrich
Sodium silica gel Stage I
extent of labeling: ~35 wt. % Na-K loading
Synonim(y):
Na-SG-I
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
11101527
NACRES:
NA.22
Postać
solid
Poziom jakości
temp. samozapłonu
248-257 °F
przydatność reakcji
reagent type: reductant
zakres etykietowania
~35 wt. % Na-K loading
Zastosowanie
Alternative to other reagents for desulfurizations, dehalogenations(as Wurtz coupling reactions), and Birch reductions.
Additionally can be used as:
  • A reducing agent for aliphatic ester substrates
  • A deprotectant in place of the typical heavy metal deprotectant
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dye, J. L. et al
Journal of the American Chemical Society, 127, 9339-9339 (2005)
P. F. Vogt and B. Bodnar,
Spec. Chem., 29, 22-24 (2009)
P. Nandi, et al.,
Tetrahedron Letters, 50, 3864-3866 (2009)
Produkty
SiGNa Chemistry has recently developed a technology for encapsulating alkali metals into nano-structured porous oxides to create stable, free flowing powders with varying reactivities (based on the intended application).