Key Documents
20281
Florisil®
100-200 mesh, fine powder
Synonim(y):
Activated magnesium silicate, Magnesium silicate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
standard
Postać
fine powder
opakowanie
jar of 454 g
metody
LPLC: suitable
powierzchnia
289 m2/g
macierz
Magnesium silicate hydrate
grupa aktywna macierzy
magnesium silicate hydrate
wielkość cząstki
100-200 mesh
74-149 μm
wielkość porów
60 Å mean pore size
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
ciąg SMILES
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
Klucz InChI
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- as column packing material in column chromatography
- as an adsorbent in gas chromatography with electron capture detector (GC/ECD), capillary column chromatography, adsorption column chromatography
- in clean-up procedures in gas chromatography-tandem mass spectrometry and GC-FID
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?