Kluczowe dokumenty
1.12518
Millipore
Florisil® (0.150-0.250 mm)
for column chromatography
Synonim(y):
Florisil® (0.150-0.250 mm)
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41115711
Numer indeksu EC:
215-681-1
Poziom jakości
pH
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
temp. przechowywania
no temp limit
Komentarz do analizy
Sieve analysis (dry sieving; >0,15 mm): ≥ 80 %
pH-value: 9.0 - 10.0
Informacje prawne
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company