Kluczowe dokumenty
657131
Bis(4-bromophenyl)amine
97%
Synonim(y):
4,4′-Dibromodiphenylamine, N-phenyl-4,4′-dibromoaniline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9Br2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
105-108 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1ccc(Nc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H9Br2N/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,15H
Klucz InChI
VKVHTZNHLOGHGP-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?