Merck
656518
Sigma-Aldrich
2-(Aminomethyl)piperidine
97%
Synonim(y):
(RS)-1-(Piperidin-2-yl)methanamine, 2-Piperidinemethanamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4854
gęstość
0.9406 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
NCC1CCCCN1
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6,8H,1-5,7H2
Klucz InChI
RHPBLLCTOLJFPH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for reversible aminal formation
Reactant for synthesis of:
  • Annulated N-heterocyclic carbene ligands
  • M3 Muscarinic receptor antagonists
  • Selective 5-ht5A receptor antagonists
  • Ternary platinum(II) complexes
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
154.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
68.3 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1