Kluczowe dokumenty
653470
6-Hydroxy-2-benzoxazolinone
97%
Synonim(y):
6-Hydroxy-2(3H)-benzoxazolone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C7H5NO3/c9-4-1-2-5-6(3-4)11-7(10)8-5/h1-3,9H,(H,8,10)
Klucz InChI
XIYXDPMPFOQCFW-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?