Merck
649066
Sigma-Aldrich
Chlorodicyclopentylphosphine
97%
Synonim(y):
Dicyclopentylchlorophosphine, Dicyclopentylphosphine chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18ClP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
gęstość
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
ClP(C1CCCC1)C2CCCC2
InChI
1S/C10H18ClP/c11-12(9-5-1-2-6-9)10-7-3-4-8-10/h9-10H,1-8H2
Klucz InChI
QTYRJBRBODDGCQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorodicyclopentylphosphine is a phosphine precursor for ligand preparation in Negishi and Suzuki coupling reactions.
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.259.5096&rep=rep1&type=pdf
Zastosowanie
Chlorodicyclopentylphosphine may be used to prepare:
  • Cp,Cp-MannOP, a chiral diphosphinite ligand by reacting with mannitol.[Cp=cyclopentyl; Mann=mannitol]
  • (S)-Cp,Cp-oxoProNOP, a bis(dicycloalkylphosphino) amidophosphine-phosphinite ligand by reacting with (S)-5-(hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
  • LcPeNiCl, a precursor for preparing LcPeNiH, which is an efficient catalyst for the reduction of CO2[cPe=cyclopentyl]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
New diphosphinite ligands derived from mannitol for rhodium catalyzed enantioselective hydrogenation of ketones.
Naili S, et al.
Tetrahedron Letters, 41(16), 2867-2870 (2000)
Amidophosphine-Phosphinites: Synthesis and Use in Rhodium-Based Asymmetric Hydrogenation of Activated Keto Compounds. Crystal Structure of Bis [(?-chloro)((S)-2-((diphenylphosphino) oxy)-2-phenyl-N-(diphenylphosphino)-N-methylacetamide) rhodium (I)].
Roucoux A, et al.
Organometallics, 15(10), 2440-2449 (1996)
Catalytic properties of nickel bis (phosphinite) pincer complexes in the reduction of CO 2 to methanol derivatives.
Chakraborty S, et al.
Polyhedron, 32(1), 30-34 (2012)