Merck
647187
Sigma-Aldrich
5-Bromophthalide
97%
Synonim(y):
5-Bromo-3H-isobenzofuranone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
162-166 °C (lit.)
ciąg SMILES
Brc1ccc2C(=O)OCc2c1
InChI
1S/C8H5BrO2/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-11-8(7)10/h1-3H,4H2
Klucz InChI
IUSPXLCLQIZFHL-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2