Merck
643963
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-nitrotoluene
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.58
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.564 (lit.)
tw
219 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
nitro
ciąg SMILES
Cc1ccc(c(Cl)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
KGSQRFPDZCBVBS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)