Merck
642398
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(Br)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
41-45 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
nitrile
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1Br)C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,1H3
Klucz InChI
VXUMRYMTYKDWMO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)