Merck
566365
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(CH3)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
53-57 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
nitrile
ciąg SMILES
Cc1cc(ccc1Br)C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c1-6-4-7(5-10)2-3-8(6)9/h2-4H,1H3
Klucz InChI
SKXUZFJOLNNWIG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-bromo-3-metylobenzonitryl może być stosowany do syntezy 2,4,6-tris(4-bromo-3-metylo-fenyleno)-1,3,5-triazyny i 4-fluoro-3-metylobenzonitrylu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
"The Evolution of Pd0/PdII-Catalyzed Aromatic Fluorination"
Sather CA and Buchwald.LS
Accounts of Chemical Research, 49(10), 2146-2157 (2016)