About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
299-303 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
Cc1cc(cc(c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-5-2-6(8(10)11)4-7(3-5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
Klucz InChI
PMZBHPUNQNKBOA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
5-Methylisophthalic acid can be used in the synthesis of a La(III)–Co(II) heterometallic framework via reaction with lanthanum(III)chloride hydrate and cobalt(II)acetate under ionothermal conditions.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
"Ionothermal synthesis of 3d?4f and 4f layered anionic metal?organic frameworks"
Chen X-W, et al.
CrystEngComm, 11(08), 1522-1525 (2009)
Daoliang Wang et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(43), 13006-13013 (2018-10-10)
The smart flexibility of phase transitions in liquid crystals (LCs) makes them suitable for various applications and is an important research field in contemporary science, engineering, and technology. Unlike most reports focused on bent-core LCs in the thermotropic situation, in