Kluczowe dokumenty
797057
4-Hydroxyisophthalic acid
95%
Synonim(y):
4-Hydroxy 1,3-benzenedicarboxylic acid
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H3-1,3-(CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
solid
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(C1=CC(C(O)=O)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C8H6O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
Klucz InChI
BCEQKAQCUWUNML-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?