Merck
641022
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethylamine, polymer-bound
70-90 mesh, extent of labeling: 0.6-1.1 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked with divinylbenzene
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
zakres etykietowania
0.6-1.1 mmol/g loading
wielkość cząstki
70-90 mesh
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Scavenges benzyl and allyl halides and ketones.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sheppeck, J.E. et al.
Tetrahedron Letters, 41, 5329-5329 (2000)