Merck
636886
Sigma-Aldrich
2,4-Difluoro-α-(1H-1,2,4-triazolyl)acetophenone
95%
Synonim(y):
1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7F2N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
103-107 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ketone
ciąg SMILES
Fc1ccc(c(F)c1)C(=O)Cn2cncn2
InChI
1S/C10H7F2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-6-13-5-14-15/h1-3,5-6H,4H2
Klucz InChI
XCHRPVARHBCFMJ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)