Merck
288322
Sigma-Aldrich
Methyl 3,3-dimethoxypropionate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2CHCH2CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.41 (lit.)
bp
77 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acetal
ester
ether
ciąg SMILES
COC(CC(=O)OC)OC
InChI
1S/C6H12O4/c1-8-5(7)4-6(9-2)10-3/h6H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
SMCVPMKCDDNUCQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methyl 3,3-dimethoxypropionate was used in the synthesis of 3-indolyl α,β-unsaturated carbonyl compounds.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A practical synthesis of 3-indolyl α, β-unsaturated carbonyl compounds.
Wang W and Ikemoto T.
Tetrahedron Letters, 46(22), 3875-3878 (2005)